Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TRIM28 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-3423R-A555
BOSSBS-3423R-A555EA 921 EUR InStock
BOSSBS-3423R-A555
Anti-TRIM28 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Nuclear corepressor for KRAB domain-containing zinc finger proteins (KRAB-ZFPs). Mediates gene silencing by recruiting CHD3, a subunit of the nucleosome remodeling and deacetylation (NuRD) complex, and SETDB1 (which specifically methylates histone H3 at 'Lys-9' (H3K9me)) to the promoter regions of KRAB target genes. Enhances transcriptional repression by coordinating the increase in H3K9me, the decrease in histone H3 'Lys-9 and 'Lys-14' acetylation (H3K9ac and H3K14ac, respectively) and the disposition of HP1 proteins to silence gene expression. Recruitment of SETDB1 induces heterochromatinization. May play a role as a coactivator for CEBPB and NR3C1 in the transcriptional activation of ORM1. Also corepressor for ERBB4. Inhibits E2F1 activity by stimulating E2F1-HDAC1 complex formation and inhibiting E2F1 acetylation. May serve as a partial backup to prevent E2F1-mediated apoptosis in the absence of RB1. Important regulator of CDKN1A/p21(CIP1). Has E3 SUMO-protein ligase activity toward itself via its PHD-type zinc finger. Also specifically sumoylates IRF7, thereby inhibiting its transactivation activity. Ubiquitinates p53/TP53 leading to its proteosomal degradation; the function is enhanced by MAGEC2 and MAGEA2, and possibly MAGEA3 and MAGEA6. Mediates the nuclear localization of KOX1, ZNF268 and ZNF300 transcription factors.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TRIM28
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité