Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SYK Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-3434R-FITC
BOSSBS-3434R-FITCEA 921 EUR InStock
BOSSBS-3434R-FITC
Anti-SYK Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
This gene encodes a member of the family of non-receptor type Tyr protein kinases. This protein is widely expressed in hematopoietic cells and is involved in coupling activated immunoreceptors to downstream signaling events that mediate diverse cellular responses, including proliferation, differentiation, and phagocytosis. It is thought to be a modulator of epithelial cell growth and a potential tumour suppressor in human breast carcinomas. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Mar 2010]

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SYK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité