Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Tie2 Tyr992 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-3449R-A750
BOSSBS-3449R-A750EA 917 EUR InStock
BOSSBS-3449R-A750
Anti-Tie2 Tyr992 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The TEK receptor tyrosine kinase is expressed almost exclusively in endothelial cells in mice, rats, and humans. This receptor possesses a unique extracellular domain containing 2 immunoglobulin-like loops separated by 3 epidermal growth factor-like repeats that are connected to 3 fibronectin type III-like repeats. The ligand for the receptor is angiopoietin-1. Defects in TEK are associated with inherited venous malformations; the TEK signaling pathway appears to be critical for endothelial cell-smooth muscle cell communication in venous morphogenesis.TEK is closely related to the TIE receptor tyrosine kinase.

Type: Primary
Antigen: Tie2 Tyr992
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité