Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TOPO2A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-3451R-CY5
BOSSBS-3451R-CY5EA 921 EUR InStock
BOSSBS-3451R-CY5
Anti-TOPO2A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
This gene encodes a DNA topoisomerase, an enzyme that controls and alters the topologic states of DNA during transcription. This nuclear enzyme is involved in processes such as chromosome condensation, chromatid separation, and the relief of torsional stress that occurs during DNA transcription and replication. It catalyzes the transient breaking and rejoining of two strands of duplex DNA which allows the strands to pass through one another, thus altering the topology of DNA. Two forms of this enzyme exist as likely products of a gene duplication event. The gene encoding this form, alpha, is localized to chromsome 17 and the beta gene is localized to chromosome 3. The gene encoding this enzyme functions as the target for several anticancer agents and a variety of mutations in this gene have been associated with the development of drug resistance. Reduced activity of this enzyme may also play a role in ataxia-telangiectasia.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TOPO II Alpha
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité