Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MST1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-3504R-A488
BOSSBS-3504R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-3504R-A488
Anti-MST1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Stress-activated, pro-apoptotic kinase which, following caspase-cleavage, enters the nucleus and induces chromatin condensation followed by internucleosomal DNA fragmentation. Key component of the Hippo signaling pathway which plays a pivotal role in organ size control and tumor suppression by restricting proliferation and promoting apoptosis. The core of this pathway is composed of a kinase cascade wherein STK3/MST2 and STK4/MST1, in complex with its regulatory protein SAV1, phosphorylates and activates LATS1/2 in complex with its regulatory protein MOB1, which in turn phosphorylates and inactivates YAP1 oncoprotein and WWTR1/TAZ. Phosphorylation of YAP1 by LATS2 inhibits its translocation into the nucleus to regulate cellular genes important for cell proliferation, cell death, and cell migration. STK3/MST2 and STK4/MST1 are required to repress proliferation of mature hepatocytes, to prevent activation of facultative adult liver stem cells (oval cells), and to inhibit tumor formation (By similarity). Phosphorylates 'Ser-14' of histone H2B (H2BS14ph) during apoptosis. Phosphorylates FOXO3 upon oxidative stress, which results in its nuclear translocation and cell death initiation. Phosphorylates MOBKL1A, MOBKL1B and RASSF2. Phosphorylates TNNI3 (cardiac Tn-I) and alters its binding affinity to TNNC1 (cardiac Tn-C) and TNNT2 (cardiac Tn-T). Phosphorylates FOXO1 on 'Ser-212' and regulates its activation and stimulates transcription of PMAIP1 in a FOXO1-dependent manner. Phosphorylates SIRT1 and inhibits SIRT1-mediated p53/TP53 deacetylation, thereby promoting p53/TP53 dependent transcription and apoptosis upon DNA damage. Acts as an inhibitor of PKB/AKT1. Phosphorylates AR on 'Ser-650' and suppresses its activity by intersecting with PKB/AKT1 signaling and antagonizing formation of AR-chromatin complexes.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MST1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité