Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ID2H Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-3515R-A647
BOSSBS-3515R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-3515R-A647
Anti-ID2H Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Transcriptional regulator (lacking a basic DNA binding domain) which negatively regulates the basic helix-loop-helix (bHLH) transcription factors by forming heterodimers and inhibiting their DNA binding and transcriptional activity. Implicated in regulating a variety of cellular processes, including cellular growth, senescence, differentiation, apoptosis, angiogenesis, and neoplastic transformation. Inhibits skeletal muscle and cardiac myocyte differentiation. Regulates the circadian clock by repressing the transcriptional activator activity of the CLOCK-ARNTL/BMAL1 heterodimer. Restricts the CLOCK and ARNTL/BMAL1 localization to the cytoplasm. Plays a role in both the input and output pathways of the circadian clock: in the input component, is involved in modulating the magnitude of photic entrainment and in the output component, contributes to the regulation of a variety of liver clock-controlled genes involved in lipid metabolism.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ID2H
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité