Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KIF17 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-3527R-CY7
BOSSBS-3527R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-3527R-CY7
Anti-KIF17 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
The kinesin superfamily of proteins (KIFs) consists of a class of microtubule-dependent motors that play a major role in many cellular and developmental functions, including organelle transport, mitosis, meiosis, and possibly long-range signaling in neurons. The kinesin proteins are involved in organelle transport and are primarily associated with anterograde transport of vesicles and organelles in neurons, epithelial cells, and melanosomes with bidirectional transport of mitochondria. They also mediate transport between the endoplasmic reticulum (ER) and the Golgi complex. In neurons, kinesin motors conduct vesicular transport, such as of synaptic vesicle components to axons and of neurotransmitter receptors to dendrites. KIF17 belongs to the functionally diverse subgroup of the kinesin superfamily characterized by a N-terminal motor domain (N-IV class), that includes the KIF3 motor protein. KIF17 is specifically expressed in the brain, present in abundance in the gray matter, particularly in the hippocampus and cerebral cortex, but not in the white matter such as the optic nerve.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: KIF17
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité