Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VASP Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-3603R-HRP
BOSSBS-3603R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-3603R-HRP
Anti-VASP Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Vasodilator-stimulated phosphoprotein (VASP) is a member of the Ena-VASP protein family. Ena-VASP family members contain an EHV1 N-terminal domain that binds proteins containing E/DFPPPPXD/E motifs and targets Ena-VASP proteins to focal adhesions. In the mid-region of the protein, family members have a proline-rich domain that binds SH3 and WW domain-containing proteins. Their C-terminal EVH2 domain mediates tetramerization and binds both G and F actin. VASP is associated with filamentous actin formation and likely plays a widespread role in cell adhesion and motility. VASP may also be involved in the intracellular signaling pathways that regulate integrin-extracellular matrix interactions. VASP is regulated by the cyclic nucleotide-dependent kinases PKA and PKG. [provided by RefSeq].

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: VASP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité