Anti-PLASTIN3/T Plastin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-3643R-A750
BOSSBS-3643R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-3643R-A750
Anti-PLASTIN3/T Plastin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Actin-bundling protein found in intestinal microvilli, hair cell stereocilia, and fibroblast filopodia. May play a role in the regulation of bone development.
Type: Primary
Antigen: PLASTIN3/T Plastin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 401-500/630
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse; Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité