Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-STK17B Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-3785R-HRP
BOSSBS-3785R-HRPEA 1350 EUR InStock
BOSSBS-3785R-HRP
Anti-STK17B Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Apoptosis is mediated by death domain containing adapter molecules and a caspase family of proteases. Certain serine/threonine protein kinases, such as ASK1 and RIP, are mediators of apoptosis. Two novel serine/threonine kinases that induce apoptosis were recently identified and designated DRAK1 and DRAK2 (for DAP kinase related apoptosis inducing protein kinases). DRAKs contain an N terminal kinase domain and a C terminal regulation domain. Overexpression of DRAK2 induces apoptosis. DRAKs have high sequence homology to DAP and ZIP kinases, and they represent a novel family of serine/threonine kinases, which mediates apoptosis through their catalytic activities. DRAK2 is located in nucleus and the messenger RNA was ubiquitously expressed in human tissues.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: STK17B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité