Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-e6/ITGB4BP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-3844R-A680
BOSSBS-3844R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-3844R-A680
Anti-e6/ITGB4BP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Hemidesmosomes are structures which link the basal lamina to the intermediate filament cytoskeleton. An important functional component of hemidesmosomes is the integrin beta-4 subunit (ITGB4), a protein containing two fibronectin type III domains. The protein encoded by Intergrin beta 4 binding protein binds to the fibronectin type III domains of ITGB4 and may help link ITGB4 to the intermediate filament cytoskeleton. The encoded protein, which is insoluble and found both in the nucleus and in the cytoplasm, can function as a translation initiation factor and prevent the association of the 40S and 60S ribosomal subunits. Multiple transcript variants encoding several different isoforms have been found for this gene.

Type: Primary
Antigen: e6/ITGB4BP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 141-245/245
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité