Anti-HSD17B2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Fournisseur: Bioss
BS-3856R-CY7
BOSSBS-3856R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-3856R-CY7
Anti-HSD17B2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Capable of catalyzing the interconversion of testosterone and androstenedione, as well as estradiol and estrone. Also has 20-alpha-HSD activity. Uses NADH while EDH17B3 uses NADPH.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: HSD17B2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité