Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ALOX12 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-3874R-HRP
BOSSBS-3874R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-3874R-HRP
Anti-ALOX12 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
12 Lipoxygenase is a non heme iron containing dioxygenase which stereospecifically incorporates molecular oxygen into cis,cis-1,4-pentadiene containing polyunsaturated fatty acids. Murine leukocyte 12 Lipoxygenase oxidizes arachidonic acid to 12(S)-HpETE and 15(S)-HpETE in a ratio of 3:1. Murine leukocyte 12 Lipoxygenase is a 75 kDa protein which is 58% homologous to murine platelet 12 Lipoxygenase, and 70% homologous to porcine leukocyte 12 Lipoxygenase.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: ALOX12
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité