Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLC27A2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-3936R-A488
BOSSBS-3936R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-3936R-A488
Anti-SLC27A2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Acyl-CoA synthetase probably involved in bile acid metabolism. Proposed to activate C27 precurors of bile acids to their CoA thioesters derivatives before side chain cleavage via peroxisomal beta-oxidation occurs. In vitro, activates 3-alpha,7-alpha,12-alpha-trihydroxy-5-beta-cholestanate (THCA), the C27 precursor of cholic acid deriving from the de novo synthesis from cholesterol. Does not utilize C24 bile acids as substrates. In vitro, also activates long- and branched-chain fatty acids and may have additional roles in fatty acid metabolism. May be involved in translocation of long-chain fatty acids (LFCA) across membranes (By similarity).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SLC27A2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité