Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLC16A7 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-3995R-HRP
BOSSBS-3995R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-3995R-HRP
Anti-SLC16A7 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Tissues with few or no mitochondria, such as erythrocytes and tumor cells, depend largely on glycolysis to generate ATP. The major end products of glycolysis, pyruvate and lactate, must be eliminated from these cells to enable continued glycolytic flux and prevent toxic effects. H+/monocarboxylate transporters (MCTs) mediate the transport of lactate and pyruvate. Human MCT2 has a high affinity for the transport of pyruvate (summary by Lin et al., 1998 [PubMed 9786900]).[supplied by OMIM, Feb 2011].

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: SLC16A7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité