Anti-AK8 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioss
BS-4058R
BOSSBS-4058REA 719 EUR InStock
BOSSBS-4058R
Anti-AK8 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
EHHADH is one of three preoxisomal enzymes of the classic peroxisomal Beta-oxidation cycle involved in the catabolism of free fatty acids.Most dietary long chain fatty acids are oxidized in the mitochondria, but very-long-chain fatty acids (VLCFAs) must be shortened first by peroxisomal Beta-oxidation prior to complete oxidation in mitochondria.
WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)
Type: Primary
Antigen: AK8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité