Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FANCG Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-4106R-A680
BOSSBS-4106R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-4106R-A680
Anti-FANCG Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
FANCG, involved in Fanconi anaemia, confers resistance to both hygromycin and mitomycin C. FANCG contains a 5-prime GC-rich untranslated region characteristic of housekeeping genes. The putative 622-amino acid protein has a leucine-zipper motif at its N-terminus. Fanconi anaemia is an autosomal recessive disorder with diverse clinical symptoms, including developmental anomalies, bone marrow failure, and early occurrence of malignancies. A minimum of 8 FA genes have been identified.

Type: Primary
Antigen: FANCG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 13-110/622
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité