Anti-PIK3C3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-4159R-CY5.5
BOSSBS-4159R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-4159R-CY5.5
Anti-PIK3C3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Catalytic subunit of the PI3K complex that mediates formation of phosphatidylinositol 3-phosphate which plays a key role in initiation and maturation of autophagosomes. Involved in the transport of lysosomal enzyme precursors to lysosomes. Required for the abcission step in cytokinesis. Required for transport from early to late endosomes.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: PI 3 Kinase Class 3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité