Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RRM2B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-4181R-A350
BOSSBS-4181R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-4181R-A350
Anti-RRM2B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
This gene encodes the small subunit of a p53-inducible ribonucleotide reductase. This heterotetrameric enzyme catalyzes the conversion of ribonucleoside diphosphates to deoxyribonucleoside diphosphates. The product of this reaction is necessary for DNA synthesis. Mutations in this gene have been associated with autosomal recessive mitochondrial DNA depletion syndrome, autosomal dominant progressive external ophthalmoplegia-5, and mitochondrial neurogastrointestinal encephalopathy. Alternatively spliced transcript variants have been described.[provided by RefSeq, Feb 2010].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RRM2B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité