Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TBL1X Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-4219R-A647
BOSSBS-4219R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-4219R-A647
Anti-TBL1X Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
The protein encoded by this gene has sequence similarity with members of the WD40 repeat-containing protein family. The WD40 group is a large family of proteins, which appear to have a regulatory function. It is believed that the WD40 repeats mediate protein-protein interactions and members of the family are involved in signal transduction, RNA processing, gene regulation, vesicular trafficking, cytoskeletal assembly and may play a role in the control of cytotypic differentiation. This encoded protein is found as a subunit in corepressor SMRT (silencing mediator for retinoid and thyroid receptors) complex along with histone deacetylase 3 protein. This gene is located adjacent to the ocular albinism gene and it is thought to be involved in the pathogenesis of the ocular albinism with late-onset sensorineural deafness phenotype. Four transcript variants encoding two different isoforms have been found for this gene. This gene is highly similar to the Y chromosome TBL1Y gene. [provided by RefSeq].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TBL1X
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité