Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PSME3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-4222R
BOSSBS-4222REA 719 EUR InStock
BOSSBS-4222R
Anti-PSME3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Subunit of the 11S REG-gamma (also called PA28-gamma) proteasome regulator, a donut-shaped homoheptamer which associates with the proteasome. 11S REG-gamma activates the trypsin-like catalytic subunit of the proteasome but inhibits the chymotrypsin-like and postglutamyl-preferring (PGPH) subunits. Facilitates the MDM2-TP53/p53 interaction which promotes ubiquitination- and MDM2-dependent proteasomal degradation of TP53/p53, limiting its accumulation and resulting in inhibited apoptosis after DNA damage. May also be involved in cell cycle regulation.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: PSME3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité