Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ARNT2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-4238R
BOSSBS-4238REA 719 EUR InStock
BOSSBS-4238R
Anti-ARNT2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ARNT2 is a member of the basic-helix-loop-helix-Per-Arnt-Sim (bHLH-PAS) superfamily of transcription factors. It acts as a partner for several sensor proteins of the bHLH-PAS family, forming heterodimers with the sensor proteins that bind regulatory DNA sequences in genes responsive to developmental and environmental stimuli. Under hypoxic conditions, ARNT2 protein complexes with hypoxia-inducible factor 1alpha in the nucleus and this complex binds to hypoxia-responsive elements in enhancers and promoters of oxygen-responsive genes.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: ARNT2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité