Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HOMER2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-4632R-A647
BOSSBS-4632R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-4632R-A647
Anti-HOMER2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Postsynaptic density scaffolding protein. Binds and cross-links cytoplasmic regions of GRM1, GRM5, ITPR1, DNM3, RYR1, RYR2, SHANK1 and SHANK3. By physically linking GRM1 and GRM5 with ER-associated ITPR1 receptors, it aids the coupling of surface receptors to intracellular calcium release. May also couple GRM1 to PI3 kinase through its interaction with AGAP2. Isoforms can be differently regulated and may play an important role in maintaining the plasticity at glutamatergic synapses.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: HOMER2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité