Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GSK3A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-4692R-CY5
BOSSBS-4692R-CY5EA 898 EUR InStock
BOSSBS-4692R-CY5
Anti-GSK3A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Constitutively active protein kinase that acts as a negative regulator in the hormonal control of glucose homeostasis, Wnt signaling and regulation of transcription factors and microtubules, by phosphorylating and inactivating glycogen synthase (GYS1 or GYS2), CTNNB1/beta-catenin, APC and AXIN1. Requires primed phosphorylation of the majority of its substrates. Contributes to insulin regulation of glycogen synthesis by phosphorylating and inhibiting GYS1 activity and hence glycogen synthesis. Regulates glycogen metabolism in liver, but not in muscle. May also mediate the development of insulin resistance by regulating activation of transcription factors. In Wnt signaling, regulates the level and transcriptional activity of nuclear CTNNB1/beta-catenin. Facilitates amyloid precursor protein (APP) processing and the generation of APP-derived amyloid plaques found in Alzheimer disease. May be involved in the regulation of replication in pancreatic beta-cells. Is necessary for the establishment of neuronal polarity and axon outgrowth. Through phosphorylation of the anti-apoptotic protein MCL1, may control cell apoptosis in response to growth factors deprivation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GSK3 Alpha
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité