Anti-EBNA 3B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-4698R-CY5.5
BOSSBS-4698R-CY5.5EA 876 EUR InStock
BOSSBS-4698R-CY5.5
Anti-EBNA 3B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
May be involved in transcriptional regulation of both viral and cellular genes by interacting with the host DNA-binding protein RBPJ.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: EBNA 3B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité