Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CROT Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-5048R-A555
BOSSBS-5048R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-5048R-A555
Anti-CROT Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Beta-oxidation of fatty acids. The highest activity concerns the C6 to C10 chain length substrate. Converts the end product of pristanic acid beta oxidation, 4,8-dimethylnonanoyl-CoA, to its corresponding carnitine ester.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CROT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité