Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AR Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-5191R-A647
BOSSBS-5191R-A647EA 922 EUR InStock
BOSSBS-5191R-A647
Anti-AR Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
The androgen receptor gene is more than 90 kb long and codes for a protein that has 3 major functional domains: the N-terminal domain, DNA-binding domain, and androgen-binding domain. The protein functions as a steroid-hormone activated transcription factor. Upon binding the hormone ligand, the receptor dissociates from accessory proteins, translocates into the nucleus, dimerizes, and then stimulates transcription of androgen responsive genes. This gene contains 2 polymorphic trinucleotide repeat segments that encode polyglutamine and polyglycine tracts in the N-terminal transactivation domain of its protein. Expansion of the polyglutamine tract causes spinal bulbar muscular atrophy (Kennedy disease). Mutations in this gene are also associated with complete androgen insensitivity (CAIS). Two alternatively spliced variants encoding distinct isoforms have been described. [provided by RefSeq, Jul 2008]

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: AR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité