Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DAXX Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-5288R-A488
BOSSBS-5288R-A488EA 922 EUR InStock
BOSSBS-5288R-A488
Anti-DAXX Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Apoptosis, or programmed cell death, occurs during normal cellular differentiation and development of multicellular organisms. Apoptosis is induced by certain cytokines including TNF and Fas ligand of the TNF family through their death domain containing receptors, TNFR1 and Fas. Cell death signals are transduced by death domain (DD) containing adapter molecules and members of the ICE/CED3 protease family. A novel DD containing molecule was recently cloned from mouse, human and monkey and designated Daxx. Daxx is a death domain containing important intermediate in the Fas mediated apoptosis. Daxx binds specifically to the Fas death domain and enhances Fas induced apoptosis and activates the Jun N terminal kinase (JNK) pathway. It is widely expressed in fetal and adult human and mouse tissue, indicating its important function in Fas signaling pathways.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DAXX
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité