Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GABBR2 Ser783 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-5356R-A680
BOSSBS-5356R-A680EA 921 EUR InStock
BOSSBS-5356R-A680
Anti-GABBR2 Ser783 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Receptor for GABA. The activity of this receptor is mediated by G-proteins that inhibit adenylyl cyclase activity, stimulates phospholipase A2, activates potassium channels, inactivates voltage-dependent calcium-channels and modulates inositol phospholipids hydrolysis. Plays a critical role in the fine-tuning of inhibitory synaptic transmission. Pre-synaptic GABA-B-R inhibit neurotransmitter release by down-regulating high-voltage activated calcium channels, whereas postsynaptic GABA-B-R decrease neuronal excitability by activating a prominent inwardly rectifying potassium (Kir) conductance that underlies the late inhibitory postsynaptic potentials. Not only implicated in synaptic inhibition but also in hippocampal long-term potentiation, slow wave sleep, muscle relaxation and antinociception.

Type: Primary
Antigen: GABBR2 Ser783
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité