Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GABBR2 Ser892 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-5357R-A750
BOSSBS-5357R-A750EA 921 EUR InStock
BOSSBS-5357R-A750
Anti-GABBR2 Ser892 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The multi-pass membrane protein encoded by this gene belongs to the G-protein coupled receptor 3 family and GABA-B receptor subfamily. The GABA-B receptors inhibit neuronal activity through G protein-coupled second-messenger systems, which regulate the release of neurotransmitters, and the activity of ion channels and adenylyl cyclase. This receptor subunit forms an active heterodimeric complex with GABA-B receptor subunit 1, neither of which is effective on its own. Allelic variants of this gene have been associated with nicotine dependence.

Type: Primary
Antigen: GABBR2 Ser892
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité