Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HDAC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-5387R-A488
BOSSBS-5387R-A488EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-5387R-A488
Anti-HDAC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Reversible acetylation of highly conserved lysine residues within the N-terminal tail domains of core histones, plays an important role in transcriptional regulation, cell cycle progression and developmental events. Histone acetylation is a dynamic process determined by the net activities of histone acetyltransferases (HATs) and the competing enzymes histone deacetylases (HDACs). Histone deacetylases activities are often, but not always, associated with transcriptional repression and nucleosomal condensations. Recruitment of the multiprotein complexes to promoter sites occurs by many sequence specific DNA-binding proteins such as unliganded nuclear hormone receptors, DP1-E2F, YY1 and Rb family of transcription factors, transcriptional repressors and tumor suppressors (e.g. BRCA1). Aberrant recruitment of HDACs by certain oncoproteins may occur in certain neoplastic diseases. Belongs to the histone deacetylase family.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: HDAC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité