Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IKBKB Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-5398R-A350
BOSSBS-5398R-A350EA 922 EUR InStock
BOSSBS-5398R-A350
Anti-IKBKB Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
IKK beta (I-Kappa-B kinase-beta) is a member of the IKK complex which is composed of IKK alpha, IKK beta, IKK gamma and IKAP. Phosphorylation of I-Kappa-B on a serine residue by the IKK complex frees NF-kB from I-Kappa-B and marks it for degradation via ubiquination. IKK beta has been shown to activate NF-kB and phosphorylate IKB alpha and beta. Phosphorylation of 2 sites at the activation loop of IKK beta is essential for activation of IKK by TNF and IL1. Once activated, IKK beta autophosphorylates which in turn decreases IKK activity and prevents prolonged activation of the inflammatory response. Additionally, IKK beta activity can also be regulated by MEKK1.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: IKK beta
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité