Anti-c-Jun Thr91 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-5458R-A750
BOSSBS-5458R-A750EA 921 EUR InStock
BOSSBS-5458R-A750
Anti-c-Jun Thr91 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Transcription factor that Recognises and binds to the enhancer heptamer motif 5'-TGA[CG]TCA-3'. Promotes activity of NR5A1 when phosphorylated by HIPK3 leading to increased steroidogenic gene expression upon cAMP signaling pathway stimulation.
Type: Primary
Antigen: c-Jun Thr91
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité