Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAPK7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-5486R-A350
BOSSBS-5486R-A350EA 922 EUR InStock
BOSSBS-5486R-A350
Anti-MAPK7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Plays a role in various cellular processes such as proliferation, differentiation and cell survival. The upstream activator of MAPK7 is the MAPK kinase MAP2K5. Upon activation, it translocates to the nucleus and phosphorylates various downstream targets including MEF2C. EGF activates MAPK7 through a Ras-independent and MAP2K5-dependent pathway. May have a role in muscle cell differentiation. May be important for endothelial function and maintenance of blood vessel integrity. MAP2K5 and MAPK7 interact specifically with one another and not with MEK1/ERK1 or MEK2/ERK2 pathways. Phosphorylates SGK1 at Ser-78 and this is required for growth factor-induced cell cycle progression. Involved in the regulation of p53/TP53 by disrupting the PML-MDM2 interaction.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MAPK7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité