Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SIRT6 Ser338 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-5634R-A750
BOSSBS-5634R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-5634R-A750
Anti-SIRT6 Ser338 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
NAD-dependent protein deacetylase. Has deacetylase activity towards histone H3K9Ac and H3K56Ac. Modulates acetylation of histone H3 in telomeric chromatin during the S-phase of the cell cycle. Deacetylates histone H3K9Ac at NF-kappa-B target promoters and may down-regulate the expression of a subset of NF-kappa-B target genes. Acts as a corepressor of the transcription factor HIF1A to control the expression of multiple glycolytic genes to regulate glucose homeostasis. Required for genomic stability. Regulates the production of TNF protein. Has a role in the regulation of life span (By similarity). Deacetylation of nucleosomes interferes with RELA binding to target DNA. May be required for the association of WRN with telomeres during S-phase and for normal telomere maintenance. Required for genomic stability. Required for normal IGF1 serum levels and normal glucose homeostasis. Modulates cellular senescence and apoptosis. On DNA damage, promotes DNA end resection via deacetylation of RBBP8. Has very weak deacetylase activity and can bind NAD(+) in the absence of acetylated substrate.

Type: Primary
Antigen: SIRT6 Ser338
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité