Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ELMO1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-5807R-A488
BOSSBS-5807R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-5807R-A488
Anti-ELMO1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
ELMO1 is involved in cytoskeletal rearrangements required for phagocytosis of apoptotic cells and cell motility. ELMO1 acts in association with DOCK1 and CRK and was initially proposed to be required in complex with DOCK1 to activate Rac Rho small GTPases. It is belived to enhance the guanine nucleotide exchange factor (GEF) activity of DOCK1.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ELMO1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité