Anti-EPCR Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BS-5837R-CY5
BOSSBS-5837R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-5837R-CY5
Anti-EPCR Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
EPDR1 is a type II transmembrane protein and is similar to two families of cell adhesion molecules, the protocadherins and ependymins. It may play a role in calcium dependent cell adhesion. There are two named isoforms.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: EPCR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité