Anti-MUC7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-5879R-A750
BOSSBS-5879R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-5879R-A750
Anti-MUC7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
May function in a protective capacity by promoting the clearance of bacteria in the oral cavity and aiding in mastication, speech, and swallowing. Binds P.aeruginosa pili.
Type: Primary
Antigen: MUC7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 21-120/377
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité