Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ANP32C Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-5927R-CY7
BOSSBS-5927R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-5927R-CY7
Anti-ANP32C Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
The protein encoded by ANP32C is one of at least two proteins that are similar in amino acid sequence to PP32 and are part of the same acidic nuclear phosphoprotein gene family. However, unlike PP32, the encoded protein is tumorigenic. The tumor suppressor function of PP32 has been localized to a 25 amino acid region that is divergent between PP32 and the protein encoded by this gene. This gene does not contain introns.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ANP32C
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité