Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TCF3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-6066R-CY5.5
BOSSBS-6066R-CY5.5EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-6066R-CY5.5
Anti-TCF3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Heterodimers between TCF3 and tissue-specific basic helix-loop-helix (bHLH) proteins play major roles in determining tissue-specific cell fate during embryogenesis, like muscle or early B-cell differentiation. Dimers bind DNA on E-box motifs: 5'-CANNTG-3'. Binds to the kappa-E2 site in the kappa immunoglobulin gene enhancer.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TCF3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité