Anti-TP53I3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Fournisseur: Bioss
BS-6143R-CY7
BOSSBS-6143R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6143R-CY7
Anti-TP53I3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
May be involved in the generation of reactive oxygen species (ROS). Has low NADPH-dependent beta-naphthoquinone reductase activity, with a preference for 1,2-beta-naphthoquinone over 1,4-beta-naphthoquinone. Has low NADPH-dependent diamine reductase activity (in vitro).
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: TP53I3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité