Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SETD7 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-6191R-FITC
BOSSBS-6191R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-6191R-FITC
Anti-SETD7 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Histone methyltransferase that specifically monomethylates 'Lys-4' of histone H3. H3 'Lys-4' methylation represents a specific tag for epigenetic transcriptional activation. Plays a central role in the transcriptional activation of genes such as collagenase or insulin. Recruited by IPF1/PDX-1 to the insulin promoter, leading to activate transcription. Has also methyltransferase activity toward non-histone proteins such as p53/TP53, TAF10, and possibly TAF7 by recognizing and binding the [KR]-[STA]-K in substrate proteins. Monomethylates 'Lys-189' of TAF10, leading to increase the affinity of TAF10 for RNA polymerase II. Monomethylates 'Lys-372' of p53/TP53, stabilizing p53/TP53 and increasing p53/TP53-mediated transcriptional activation. Also able to demethylated 'Lys-372' of p53/TP53 in vitro.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SETD7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité