Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ID3 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-6229R-HRP
BOSSBS-6229R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-6229R-HRP
Anti-ID3 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
ID (inhibitor of DNA binding) HLH proteins lack a basic DNA-binding domain but are able to form heterodimers with other HLH proteins, thereby inhibiting DNA binding. ID-3 inhibits the binding of E2A-containing protein complexes to muscle creatine kinase E-box enhancer. May inhibit other transcription factors.

Recommended Dilutions: IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: ID3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité