Anti-Interferon alpha 16 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioss
BS-6330R
BOSSBS-6330REA 719 EUR InStock
BOSSBS-6330R
Anti-Interferon alpha 16 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
IFNA16 is produced by macrophages and has antiviral activities. Interferon stimulates the production of two enzymes: a protein kinase and an oligoadenylate synthetase.
WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)
Type: Primary
Antigen: Interferon alpha 16
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité