Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-pan methyl Lysine Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-6350R
BOSSBS-6350REA 719 EUR InStock
BOSSBS-6350R
Anti-pan methyl Lysine Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Lysine methylation occurs in three distinct states, having either one (me1), two (me2) or three (me3) methyl groups attached to the amine group of the lysine side chain. In eukaryotes, histone H3 trimethylated at lysine 4 (H3K4me3) is associated with active chromatin and gene expression.

IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: pan methyl Lysine
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité