L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-SCGB1D2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BS-6546R-CY3
BOSSBS-6546R-CY3EA 900 EUR InStock
BOSSBS-6546R-CY3
Anti-SCGB1D2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
The protein encoded by this gene is a member of the lipophilin subfamily, part of the uteroglobin superfamily, and is an ortholog of prostatein, the major secretory glycoprotein of the rat ventral prostate gland. Lipophilin gene products are widely expressed in normal tissues, especially in endocrine-responsive organs. Assuming that human lipophilins are the functional counterparts of prostatein, they may be transcriptionally regulated by steroid hormones, with the ability to bind androgens, other steroids and possibly bind and concentrate estramustine, a chemotherapeutic agent widely usedMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité