Anti-MMTN Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Fournisseur: Bioss
BS-6551R-CY7
BOSSBS-6551R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6551R-CY7
Anti-MMTN Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
NADH:ubiquinone oxidoreductase (complex I) catalyzes the transfer of electrons from NADH to ubiquinone (coenzyme Q) in the first step of the mitochondrial respiratory chain, resulting in the translocation of protons across the inner mitochondrial membrane. This gene encodes a complex I assembly factor. Mutations in this gene cause progressive encephalopathy resulting from mitochondrial complex I deficiency.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: MMTN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité