Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CIDEC Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-6796R-HRP
BOSSBS-6796R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-6796R-HRP
Anti-CIDEC Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Binds to lipid droplets and regulates their enlargement, thereby restricting lipolysis and favoring storage. At focal contact sites between lipid droplets, promotes directional net neutral lipid transfer from the smaller to larger lipid droplets. The transfer direction may be driven by the internal pressure difference between the contacting lipid droplet pair. Its role in neutral lipid transfer and lipid droplet enlargement is activated by the interaction with PLIN1. May act as a CEBPB coactivator in the white adipose tissue to control the expression of a subset of CEBPB downstream target genes, including SOCS1, SOCS3, TGFB1, TGFBR1, ID2 and XDH. When overexpressed in preadipocytes, induces apoptosis or increases cell susceptibility to apoptosis induced by serum deprivation or TGFB treatment. As mature adipocytes, that express high CIDEC levels, are quite resistant to apoptotic stimuli, the physiological significance of its role in apoptosis is unclear. May play a role in the modulation of the response to osmotic stress by preventing NFAT5 to translocate into the nucleus and activate its target genes expression.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: CIDEC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité