Anti-NLRP10 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Fournisseur: Bioss
BS-6856R-A555
BOSSBS-6856R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6856R-A555
Anti-NLRP10 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Inhibits CASP1/caspase-1-dependent IL1B secretion and PYCARD-mediated apoptosis, but not that induced by FAS or BID.Tissue specificity: Widely expressed with highest levels in heart, brain and skeletal muscle.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: NLRP10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité