Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MALT1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-6863R-A680
BOSSBS-6863R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6863R-A680
Anti-MALT1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
This gene has been found to be recurrently rearranged in chromosomal translocation with two other genes - baculoviral IAP repeat-containing protein 3 (also known as apoptosis inhibitor 2) and immunoglobulin heavy chain locus - in mucosa-associated lymphoid tissue lymphomas. The protein encoded by this gene may play a role in NF-kappaB activation. Two alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene.

Type: Primary
Antigen: MALT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 631-730/824
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité